Fortfahren mit
SMB00280
D-Mannuronic acid sodium
≥90% (HPLC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
D-Mannuronic acid sodium, Mono-mannuronic acid sodium salt, Sodium mannuronate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 368,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NaO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.12
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
€ 368,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](C(O[Na])=O)O[C@@H](O)[C@H]1O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1?,2-,3+,4?,6+;/m0./s1
InChI key
MSXHSNHNTORCAW-NMRVOGSPSA-M
Application
  • Effects of β-d-mannuronic acid, as a novel non-steroidal anti-inflammatory medication with immunosuppressive properties, on IL17, RORγt, IL4, and GATA3 gene expressions in rheumatoid arthritis patients.: This research examines the impact of β-d-mannuronic acid on gene expressions related to inflammation and immune responses in rheumatoid arthritis, suggesting its use as an anti-inflammatory drug (Barati et al., 2017).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9005O0136373842
description
≥90% (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
description
BioXtra
description
99 atom % D
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
590 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)