Fortfahren mit
SMB00274
Rhamnetin 3-sophoroside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 471,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32O17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
640.54
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
€ 471,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C(Oc2c1)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C28H32O17/c1-40-10-5-13(33)17-14(6-10)41-24(9-2-3-11(31)12(32)4-9)25(20(17)36)44-28-26(22(38)19(35)16(8-30)43-28)45-27-23(39)21(37)18(34)15(7-29)42-27/h2-6,15-16,18-19,21-23,26-35,37-39H,7-8H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
CEZKIFXYWPTANH-HGVYTWBRSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8264417799SMB00266
Rhamnetin phyproof® Reference Substance
PHL82644
Rhamnetin
Rhamnetin analytical standard
Supelco
17799
Rhamnetin
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)