Fortfahren mit
SMB00229
Scillaren A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 478,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H52O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
692.79
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
204-721-3
MDL number:
€ 478,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CCC3=C2)C6=COC(=O)C=C6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C36H52O13/c1-17-31(49-33-29(42)27(40)26(39)24(15-37)48-33)28(41)30(43)32(46-17)47-20-8-11-34(2)19(14-20)5-6-23-22(34)9-12-35(3)21(10-13-36(23,35)44)18-4-7-25(38)45-16-18/h4,7,14,16-17,20-24,26-33,37,39-44H,5-6,8-13,15H2,1-3H3/t17-,20-,21+,22-,23+,24+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35+,36-/m0/s1
InChI key
NXJOCELNFPGKIV-ARHXXGKOSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Scillaren A is a cardiac glycoside (bufadienolide) found in Drimia coromandeliana and D. razii.
Application
Scillaren A has been used as a standard in spectroscopic estimation and reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) analysis of cardiac glycosides from Drimia species.
Biochem/physiol Actions
Scillaren A might inhibit Na+/K+-ATPase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00276SML2800SMB00168
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (HPLC)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)