Fortfahren mit
SMB00181
Liriodendrin
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
(+)-Syringaresinol di-O-β-glucopyranoside, Acanthoside D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H46O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
742.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3OCC4C3CO[C@@H]4c5cc(OC)c(OC6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c(OC)c5
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15-,16-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,33-,34?/m0/s1
InChI key
FFDULTAFAQRACT-MEAGMGCTSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Liriodendrin has shown anti-inflammatory and antinociceptive properties, the administration of liriodendrin caused a reduction in acute paw edema induced by carrageenan in rats.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)