Fortfahren mit
SMB00121
Melilotoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
β-D-Glucosyl-2-coumarate, trans-β-D-Glucosyl-2-hydroxycinnamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 322,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 322,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2\C=C\C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H18O8/c16-7-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(17)18/h1-6,10,12-16,19-21H,7H2,(H,17,18)/b6-5+/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
GVRIYIMNJGULCZ-ZMKUSUEASA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00278SMB00266SMB00276
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)