Fortfahren mit
SMB00103
Abietin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Coniferin, Coniferoside, Coniferyl alcohol β-D-glucoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 322,00
€ 241,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.34
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
€ 241,50
Listenpreis€ 322,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(C\C=C\O)ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C16H22O8/c1-22-11-7-9(3-2-6-17)4-5-10(11)23-16-15(21)14(20)13(19)12(8-18)24-16/h2,4-7,12-21H,3,8H2,1H3/b6-2+/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
XQIJIPVRXMWYLN-GLIXSRQJSA-N
General description
Abietin, also known as Coniferin, is a glucoside of coniferyl alcohol that is also found in the water root extract of Angelica archangelica subsp. litoralis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00078SMB00089S0625
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥99% (GC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥99% (GC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)