Fortfahren mit
SCP0240
Somatostatin 28 1-12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 589,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H81N17O19S1
Molekulargewicht:
1244.33
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (HPLC)
€ 589,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Somatostatin 28 1-12 (SS28(1-12)) is a somatostatin fragment that is monitored in brain tissue to track processing of somatostatin. SS28(1-12) may be used as an immunogen to generate SS28(1-12) antibodies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0020SCP0035SCP0046
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥65%
composition
Peptide Content, ≥65%
composition
Peptide Content, ≥75%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)