Fortfahren mit
SCP0187
Gastrin I, Mini human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C74H99N15O26S1
Molekulargewicht:
1646.73
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Gastrin is a linear polypeptide that induces the secretion of gastric acid (HCl) by parietal cells. Gastrin is found in three major forms: gastrin-34 (big gastrin); gastrin-17 (little gastrin) and gastrin-13 minigastrin.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)