Fortfahren mit
SCP0132
Endomorphin I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 108,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H38N6O5
Molekulargewicht:
610.70
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 108,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥77%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endomorphin-1 (Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2, YPWF-NH2) and endomorphin-2 (Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2, YPFF-NH2) are endogeneous opioid tetrapeptides with high affinity and specificity for the μ (mu) opioid receptor. Endomorphin-1 and 2 may be used to study the differential action and metabolism of these opioids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0178SCP0018SCP0030
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥77%
composition
Peptide Content, ≥73%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥75%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)