Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 123,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H35N7O12S1
Molekulargewicht:
669.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 123,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Caspase 3 Substrate (PKC), chromogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 3, a cysteine protease activator of caspase 6 and caspase 7, metabolizes amyloid-β 4A precursor protein. Caspase 3 may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates built around the DxxD (asp-x-x-asp) sequences DMQD and DEVD such as Ac-DMQD-pNa (Acetyl-Asp-Met-Gln-Asp-p- nitroanalide), chromogenic; Ac-DMQD-AMC (Acetyl-Asp-Met-Gln-Asp- amino-4-methylcoumarin), fluorogenic and Ac-DEVD-4M2Na.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥75% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?