Fortfahren mit
SCP0081
Caspase 3 Apopain Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H34N5O13
Molekulargewicht:
672.62
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Produktname
Caspase 3 Apopain Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Ac-DEVD-7-AFC (N-acetyl-asp-glu-val-asp-7-amino-4-trifluoromethyl coumarin) is used as a cell penetrating fluorogenic CED-related caspase substrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)