Merck
SCP0028
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Größe auswählen
500 μG
€ 320,00
1 MG
€ 548,00
€ 320,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
€ 320,00
1 MG
€ 548,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C147H207N41O34S2
Molekulargewicht:
3156.60
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 320,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Produktbezeichnung
BAM 3200 Bovine Adrenal Medulla Peptide E, ≥95% (HPLC)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥70%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
Anwendung
Bovine Adrenal Medulla Peptide E is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)