SCJ4600060
CF™ 770 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~3,138 g/mol (free acid)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
220000 at 770 nm
Extinktionsverhältnis
A280/770 nm 0.06
Fluoreszenz
λex 770 nm; λem 797 nm
λex 785 nm (Flow cytometry laser line)
λex 785 nm (Microscopy laser line)
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable