SCJ4600012
CF™ 405S maleimide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
~626 g/mol
ε (Extinktionskoeffizient)
33000 at 404 nm
Extinktionsverhältnis
A280/404 nm 0.7
Fluoreszenz
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 430 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable