SCJ4600003
CF™ 350 hydrazide
suitable for fluorescence
Größe auswählen
€ 190,00
Größe auswählen
About This Item
€ 190,00
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
ε (Extinktionskoeffizient)
18000 at 347 nm
Extinktionsverhältnis
A280/347 nm 0.14
Fluoreszenz
λex 347 nm; λem 448 nm
λex 360 nm (Flow cytometry laser line)
λex 360 nm (Microscopy laser line)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)