Merck
SBP4633
Sigma-Aldrich
SAPAP4 Blocking Peptide for PRS4633
Größe auswählen
0.05 MG
€ 60,70
€ 60,70
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.05 MG
€ 60,70
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 60,70
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
13 amino acids near the center of human SAPAP4.
Anwendung
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Verlinkung
This peptide blocks the action of antibody PRS4633.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)