Merck
SBP3500719
Sigma-Aldrich
RBM35B Blocking Peptide for SAB3500719
Größe auswählen
0.05 MG
€ 60,70
€ 60,70
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.05 MG
€ 60,70
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 60,70
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human RBM35B.
Anwendung
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Verlinkung
This peptide blocks the action of antibody SAB3500719.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)