Merck
SBP3500717
Sigma-Aldrich
OGFOD2 Blocking Peptide for SAB3500717
Größe auswählen
0.05 MG
€ 60,70
€ 60,70
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.05 MG
€ 60,70
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 60,70
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
17 amino acid peptide near the center of human OGFOD2.
Anwendung
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Verlinkung
This peptide blocks the action of antibody SAB3500717.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)