SBP3500095
JMJD2A Blocking Peptide for SAB3500095
Größe auswählen
€ 60,70
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 60,70
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Biologische Quelle
synthetic
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
Anwendung
Verlinkung
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)