Fortfahren mit
SAE0082
Lipodisq® Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 4:1, Pre-hydrolyzed
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 343,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
€ 343,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
This product is the pre-hydrolyzed form of the Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 4:1. It can be regarded, in effect, as Styrene:Maleic Acid Copolymer 4:1 (SMA Copolymer 4:1).
Application
Lipodisq reagents are novel polymers derived from styrene and maleic acid. Lipodisq polymers are capable of forming nanosized lipid-based discoidal particles capable of incorporating membrane proteins. The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents. Lipodisqs typically have a diameter of 9-10 nm at pH 7.4.
The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents.
Functional pH range: 8.5 - 10.5
Legal Information
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)