Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 692,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
calculated mol wt 66 kDa, observed mol wt 82 kDa by SDS-PAGE (The protein migrates as a 82 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
concentration
≥50 μg/mL
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MMP(4318)
General description
Biochem/physiol Actions
Wie die meisten MMPs wird MMP-9 als inaktives Proprotein sezerniert, das zur Aktivierung von extrazellulären Proteinasen aufgespalten werden muss. MMP-9 kann in vitro mittels 4-Aminophenyl-Quecksilberacetat (APMA), Best. Nr. A9563, aufgespalten (und damit aktiviert) werden. MMP-9 wird von Neutrophilen, Makrophagen und einer Reihe transformierter Zellen sezerniert und ist im Hinblick auf Domänenstruktur und Aktivitätsregulierung das komplexeste Mitglied der Familie.
Strukturell kann MMP9 in fünf unterschiedliche Domänen unterteilt werden: eine Pro-Domäne, die bei der Aktivierung abgespalten wird, eine Gelatine-bindende Domäne aus drei angrenzenden Fibronektin-Typ-II-Einheiten, eine katalytische Domäne mit der Zinkbindungsstelle, eine Prolin-reiche Linker-Region und eine Hämopexin-ähnliche Carboxyl-terminale Domäne.
Wie die meisten MMPs wird MMP-9 als inaktives Proprotein sezerniert, das zur Aktivierung von extrazellulären Proteinasen aufgespalten werden muss. Dieses Produkt wurde in vitro mittels 4-Aminophenyl-Quecksilberacetat (APMA), Best. Nr. A9563, aufgespalten (und damit aktiviert).
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, ≥1,300 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, ≥1,300 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, >90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source - |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay 95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| concentration ≥50 μg/mL | concentration 50-200 μg/mL | concentration - | concentration - |
| mol wt calculated mol wt 66 kDa, observed mol wt 82 kDa by SDS-PAGE (The protein migrates as a 82 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation) | mol wt calculated mol wt 76 kDa, observed mol wt 92 kDa (The protein migrates as a 92 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation) | mol wt calculated mol wt 138 kDa (The protein migrates as a 180 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation) | mol wt apparent mol wt ~93 kDa |
| form liquid | form liquid | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?