Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,70 |
2500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 129,00 |
5000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
Über diesen Artikel
€ 55,70
Produktname
Carboxypeptidase A aus Rinderpankreas, (Type II-PMSF treated), ≥20 units/mg protein
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
form
aqueous suspension
quality
(Type II-PMSF treated)
specific activity
≥20 units/mg protein
mol wt
~35 kDa
purified by
2× crystallization
impurities
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrpsin, ≤10 BAEE units/mg protein trypsin
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity ≥125 units/mg protein | specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein |
| biological source bovine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source - | biological source bovine pancreas |
| form aqueous suspension | form lyophilized powder | form ready-to-use solution | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~35 kDa | mol wt 34,000 Da± 600 | mol wt ~35 kDa | mol wt 25 kDa |
| purified by 2× crystallization | purified by affinity chromatography | purified by 2× crystallization | purified by - |
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?