SAB5702897
Anti-KDM4A Antibody, clone 9A9G6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
JHDM3A, JMJD2, JMJD2A, TDRD14A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9A9G6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
150 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GDGRVTVGEPCTRKKGSAARSFSERELAEVADEYMFSLEENKKSKGRRQPLSKLPRHHPLVLQECVSDDETSEQLTPEEEAEETEAWAKPLSQLWQNRPPN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM4A(9682)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1