SAB5702383
Anti-Staufen Antibody, clone 8J5A6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PPP1R150, STAU
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8J5A6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
63 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.40 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SGHVPHGPLTRPSEQLDYLSRVQGFQVEYKDFPKNNKNEFVSLINCSSQPPLISHGIGKDVESCHDMAALNILKLLSELDQQSTEMPRTGNGPMSVCGRC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAU1(6780)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1