SAB5702372
Anti-POLD1 Antibody, clone 4B6I3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDC2, CRCS10, MDPL, POLD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4B6I3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
130 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.15 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GGLLAFAKRRNCCIGCRTVLSHQGAVCEFCQPRESELYQKEVSHLNALEERFSRLWTQCQRCQGSLHEDVICTSRDCPIFYMRKKVRKDLEDQEQLLRRFGPPGPEAW
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLD1(5424)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1