SAB5702312
Anti-MIB1/DIP1 Antibody, clone 9Q4N9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DIP-1, DIP1, LVNC7, MIB, ZZANK2, ZZZ6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9Q4N9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
110 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.45 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSNSRNNRVMVEGVGARVVRGPDWKWGKQDGGEGHVGTVRSFESPEEVVVVWDNGTAANYRCSGAYDLRILDSAPTGIKHDGTMCDTCRQQPIIGIRWKC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MIB1(57534)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1