Merck
SAB5702221
Sigma-Aldrich
Anti-Ly-6A/E (Sca-1) Antibody, clone 4N5K2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4N5K2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
15 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDTSHTTKSCLLILLVALLCAERAQGLECYQCYGVPFETSCPSITCPYPDGVCVTQEAAVIVDSQTRKVKNNLCLPICPPNIESMEILGTKVNVKTSCCQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... LY6A(110454)
Allgemeine Beschreibung
T-cell activation.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse Ly-6A/E (Sca-1) (P05533).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
WB
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)