SAB5702211
Anti-Progesterone Receptor Antibody, clone 4Y4H5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NR3C3,PR,PGR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4Y4H5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
120 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AAAGGVALVPKEDSRFSAPRVALVEQDAPMAPGRSPLATTVMDFIHVPILPLNHALLAARTRQLLEDESYD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)