SAB5702101
Anti-Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) Antibody, clone 2R5F1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD49f,ITGA6B,VLA-6,Integrin alpha 6,ITGA6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2R5F1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
125 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IDLRQKTACGAPSGICLQVKSCFEYTANPAGYNPSISIVGTLEAEKERRKSGLSSRVQFRNQGSEPKYTQELTLKRQKQKVCMEETLWLQDNIRDKLRPIPITASVEIQEP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA6(3655)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3