SAB5701980
Anti-HDGF Antibody, clone 5U7A7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HDGF, HMG1L2, heparin binding growth factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5U7A7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
40 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YQSSQKKSCVEEPEPEPEAAEGDGDKKGNAEGSSDEEGKLVIDEPAKEKNEKGALKRRAGDLLEDSPKRPKEAENPEGEEKEAATLEVERPLPMEVEKNST
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDGF(3068)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1