Merck
SAB5701758
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSP27/HSPB1-S78 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
€ 328,00
€ 328,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 328,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 328,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
0.98 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer78)
Angaben zum Gen
human ... HSPB1(3315)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is induced by environmental stress and developmental changes. The encoded protein is involved in stress resistance and actin organization and translocates from the cytoplasm to the nucleus upon stress induction. Defects in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 2F (CMT2F) and distal hereditary motor neuropathy (dHMN).
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S78 of human HSP27/HSPB1
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)