Merck
SAB5701443
Sigma-Aldrich
Anti-KAT8/MYST1/MOF antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
€ 359,00
€ 359,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 359,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 359,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KAT8(84148)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the MYST histone acetylase protein family. The encoded protein has a characteristic MYST domain containing an acetyl-CoA-binding site, a chromodomain typical of proteins which bind histones, and a C2HC-type zinc finger. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human KAT8/MYST1/MOF
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)