Merck
SAB5701360
Sigma-Aldrich
Anti-TMOD2 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
€ 359,00
€ 359,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 359,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 359,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
0.51 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TMOD2(29767)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a neuronal-specific member of the tropomodulin family of actin-regulatory proteins. The encoded protein caps the pointed end of actin filaments preventing both elongation and depolymerization. The capping activity of this protein is dependent on its association with tropomyosin. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Dec 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human TMOD2
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)