SAB5700792
Anti-UBC antibody produced in rabbit
Synonym(e):
HMG20, UBC, ubiquitin C
Größe auswählen
€ 317,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 317,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
77
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
2.3 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBC(7316)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)