Merck
SAB5700509
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Lyn-Y507 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
JTK8, LYN, p53Lyn, p56Lyn
Größe auswählen
100 μL
€ 373,00
€ 373,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 373,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
56
58
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2.13 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr507)
Angaben zum Gen
human ... Lyn(4067)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a tyrosine protein kinase, which maybe involved in the regulation of mast cell degranulation, and erythroid differentiation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around Y507 of human Lyn (NP_002341.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)