SAB5700442
Anti-Phospho-Tau-S202 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
DDPAC, FTDP-17, MAPT, MAPTL, MSTD, MTBT1, MTBT2, PPND, PPP1R103, TAU, Tau
Größe auswählen
€ 317,00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 317,00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
32-45
78- 80
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2.9 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer202)
Angaben zum Gen
human ... MAPT(4137)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)