Merck
SAB5700426
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STK11-S334 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
LKB1, PJS, STK11, hLKB1
Größe auswählen
100 μL
€ 373,00
€ 373,00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 373,00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
45
48
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.23 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer334)
Angaben zum Gen
human ... STK11(6794)
Allgemeine Beschreibung
This gene, which encodes a member of the serine/threonine kinase family, regulates cell polarity and functions as a tumor suppressor. Mutations in this gene have been associated with Peutz-Jeghers syndrome, an autosomal dominant disorder characterized by the growth of polyps in the gastrointestinal tract, pigmented macules on the skin and mouth, and other neoplasms. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S334 of human STK11 (NP_000446.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)