SAB5700378
Anti-Phospho-IKK alpha-S180 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CHUK, IKBKA, IKK alpha, IKK-alpha, IKK1, IKKA, NFKBIKA, TCF16
Größe auswählen
€ 373,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 373,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
84
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
3.27 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer180)
Angaben zum Gen
human ... CHUK(1147)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)