SAB5700310
Anti-Phospho-MAP2K1-S298 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CFC3, MAP2K1, MAPKK1, MEK1, MKK1, PRKMK1
Größe auswählen
€ 373,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 373,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
40
43
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
0.94 mg/ml
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer298)
Angaben zum Gen
human ... MAP2K1(5604)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)