Merck
SAB5600252
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 19 (CK-19) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM364, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Keratin 19
Größe auswählen
100 μL
€ 414,00
1 ML
Anfragen
€ 414,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1599
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 414,00
1 ML
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 414,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1599
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM364, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT19(3880)
Spezifität
This antibody reacts human CK-19 (Cytokeratin-19).
Immunogen
A peptide corresponding to the C-terminus of human CK-19 (Cytokeratin-19)
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)