Merck
SAB5600244
Sigma-Aldrich
Anti-CD5 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM354, purified immunoglobulin
Synonym(e):
human T-cell surface glycoprotein CD5
Größe auswählen
100 μL
€ 414,00
1 ML
Anfragen
€ 414,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 414,00
1 ML
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 414,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM354, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200—1:500
western blot: 10000-25000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD5(921)
Spezifität
This antibody reacts to human CD5.
Immunogen
A peptide corresponding to the N-terminus (extracellular domain) of human T-cell surface glycoprotein CD5
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)