SAB56000333
Anti-HSP70 Rabbit Monoclonal Antibody
affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
HSP70-1, HSP70-2, Heat shock 70 kDa protein 1A, Heat shock 70 kDa protein 1B
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:2000-1:5000
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA1A(15511) , HSPA1B(3303)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable