Merck
SAB56000324
Sigma-Aldrich
Anti-Annexin A1 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM424, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Annexin A1, Calpactin II, Lipocortin I
Größe auswählen
100 μL
€ 370,00
€ 370,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 370,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 370,00
Check Cart for Availability
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM424, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:2000
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANXA1(301)
Spezifität
This antibody reacts to human Annexin A1.
Immunogen
A peptide corresponding to the N-terminus of human Annexin A1
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)