Merck
SAB5600018
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H4 (Lys5) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM199, purified immunoglobulin
Synonym(e):
H4K5ac, Histone H4 (acetyl K5)
Größe auswählen
100 μG
€ 501,00
€ 501,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 501,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 501,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM199, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.2-1 μg/mL
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys5)
Angaben zum Gen
human ... H4C1(8359)
Spezifität
This antibody reacts to Histone H4 acetylated at Lysine 5 (K5ac). No cross reactivity with other acetylated Lysines in Histone H4.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to the Acetyl-Histone H4 (Lys5)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)