SAB5500050
Anti-CD21 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP186, affinity isolated antibody
Größe auswählen
€ 377,00
Größe auswählen
About This Item
€ 377,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in proprietary host
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP186, monoclonal
Speziesreaktivität
human (tested)
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse
Methode(n)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CR2(1380)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)