Fortfahren mit
SAB5300514
Monoclonal Anti-BDH1 antibody produced in mouse
clone 1A5, ascites fluid
Synonym(e):
BDH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 522,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A5, monoclonal
Application:
ELISA (d), IHC, WB
Citations:
-
€ 522,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1A5, monoclonal
mol wt
38 kDa
species reactivity
human, mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000, immunohistochemistry: 1:200-1:1,000, western blot: 1:500-1:2,000
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BDH1(622)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human BDH1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against BDH1
Physical form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA058709SAB1405512SAB1411211
description
clone 1A5, ascites fluid
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... BDH1(622)
Gene Information
human ... BDH1(622)
Gene Information
human ... BDH1(622)
Gene Information
human ... BDH1(622)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
1A5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)