Merck
SAB5300386
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ROCK1 antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC131603, MGC43611, P160ROCK, PRO0435, ROCK-I
Größe auswählen
100 μG
€ 420,00
€ 420,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 420,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 420,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
158 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ROCK1(6093)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human ROCK1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against ROCK1
Physikalische Form
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)