Merck
SAB5202500
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 7E1
Größe auswählen
100 μG
€ 278,00
€ 278,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 278,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
€ 278,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7E1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Synthetic 7-Ketocholesterol conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Physikalische Form
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)