Merck
SAB5202433
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-PerCP antibody produced in mouse
clone 5D9
Größe auswählen
100 μG
€ 278,00
€ 278,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 278,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.45
€ 278,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
hexanoylation (Lys)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Synthetic Hexanoyl modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Physikalische Form
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)