Merck
SAB5201462
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Nrcam - Rpe antibody produced in mouse
clone S364-51, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- Bravo, Anti- Ng CAM related, Anti-KIAA0343, Anti-MGC138845
Größe auswählen
100 μG
€ 568,00
€ 568,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 568,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 568,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S364-51, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 160 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nrcam(319504)
Immunogen
Fusion protein amino acids 30-845 (extracellular domain) of mouse NrCAM. Rat: 96% identity (795/822 amino acids identical). Human: 91% identity (753/822 amino acids identical) ~50% identity with Neurofascin.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)